Få mere at vide
Justrite™ HPLC Poly Manifold Fittings for Quick-Disconnect Disposal Cans
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | US OSHA, NFPA Code 30 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.3 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,125 tommer |
| Inkluderer | 6 connectors |
| Til brug med (udstyr) | HPLC poly manifold, 0.125 in. O.D., 0.062 in. I.D. |
| Emballage | Each |
| Materiale | Resin |
| Produkttype | Quick-Disconnect Disposal Can |