Få mere at vide
HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Brand:  Thermo Scientific 68008-254680
HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Produktkode 11587541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13069.82 DKK
    12649.74 DKK / Hver
    Save 420.08 DKK
    3% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-01-2026
Tilføj til indkøbskurv