Få mere at vide
SCAT™ HPLC luftventil, til PFAS Analytic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18696488 Shop alle SCAT Europe produkter
Mængde:
1 stk.
10 stk.
8 pakker
Artikelnummer. 18696488
Brand: SCAT™ 397008PP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SCAT luftventil blokerer for skadelige dampe og sikrer sikker trykudligning i lagertankene på din HPLC. Opløsningsmiddelblandinger forbliver stabile: takket være lukket system uden fordampning.
  • Med Luer-Lock-tilslutning til gasning af opløsningsmidlerne og skiftindikator for rettidig ændring.
  • Fremstillet af PP til PFAS-analyse af polyfluorerede kemikalier (tidligere: PFC)
  • UNF 1/4 tommer. 28G gevindstørrelse passer til enhver SCA PFAS-analytisk sikkerhedshætte til PFAS-analyse
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SCAT Sikkerhedshætter til PFAS-Analytic
Materiale PP
Trådstørrelse UNF 1/4 tommer 28G
Til brug med (applikation) HPLC-analyse
Type Ventil
Mængde 8 pakker
Farve Rød, Grøn