Få mere at vide
SCAT™ HPLC luftventil, til PFAS Analytic
Shop alle SCAT Europe produkter
Mængde:
1 stk.
10 stk.
8 pakker
Beskrivelse
- Med Luer-Lock-tilslutning til gasning af opløsningsmidlerne og skiftindikator for rettidig ændring.
- Fremstillet af PP til PFAS-analyse af polyfluorerede kemikalier (tidligere: PFC)
- UNF 1/4 tommer. 28G gevindstørrelse passer til enhver SCA PFAS-analytisk sikkerhedshætte til PFAS-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SCAT Sikkerhedshætter til PFAS-Analytic |
| Materiale | PP |
| Trådstørrelse | UNF 1/4 tommer 28G |
| Til brug med (applikation) | HPLC-analyse |
| Type | Ventil |
| Mængde | 10 stk. |
| Farve | Rød, Grøn |