Få mere at vide
HPGDS inhibitor 2, MedChemExpress
Beskrivelse
HPGDS inhibitor 2 is a highly potent and selective hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor with an IC50 of 9.9 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HPGDS inhibitor 2 |
| CAS | 2101626-26-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24F2N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (396.40 mM) |
| SMIL | FC(F)OC1=CC=C2C(N=CC(C(N[C@@H]3CC[C@@H](C(C)(C)O)CC3)=O)=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.41 |
| Formel vægt | 378.41 |
| Vis mere |