Få mere at vide
hPGDS-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478067 5 mg -
16421547 50 mg -
16405358 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12791
MedChemExpress hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale hPGDS-IN-1
CAS 1234708-04-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20N6O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.04 mM)
SMIL OC(C)(C)C1=NC(C2=CC(CNC(C(C=N3)=CN=C3C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C2)=NO1
Molekylvægt (g/mol) 416.43
Formel vægt 416.43
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation