Få mere at vide
Epredia™ HP35n Ultra High-profile Disposable Microtome Blades
Artikelnummer. 15329304 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Højprofilklinge
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15329304
Brand: Epredia™ 3151735
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ HP35n ultra high-profile disposable microtome blades are good for routine tissues when the user is used to working with non-coated blades.
  • Ultra High-profile
  • Non-coated
  • Highest Durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Højprofilklinge
Profil High
Til brug med (udstyr) Cryostat
Engangs Single-use
Belægning None
Skærevinkel 35°