Få mere at vide
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Artikelnummer. p-4529783 Shop alle Epredia produkter
Belægning:
Belagt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11912355
Brand: Epredia™ 3150734
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Epredia™ HP35 microtome blades are coated for reliable and thin sectioning.
  • High-profile
  • Increased durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype High Profile Blade
Profil Høj
Til brug med (applikation) Designed for high-quality thin sectioning
Engangs Engangsbrug
Belægning Belagt
Skærevinkel 35°
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.31 mm