Få mere at vide
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Artikelnummer. 11912355 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Belægning:
Belagt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Belægning Pakningsstørrelse
11912355 Belagt Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11912355 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3150734
 Begrænset vare
På lager
Epredia™ HP35 microtome blades are coated for reliable and thin sectioning.
  • High-profile
  • Increased durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype High Profile Blade
Profil Høj
Til brug med (applikation) Designed for high-quality thin sectioning
Engangs Engangsbrug
Belægning Belagt
Skærevinkel 35°
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.31 mm