Få mere at vide
HP Rotaflo™, Stophane Reservedele - Udskiftningsnøgler
Product Code. p-8338003
Click to view available options
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Product Code. 10719555
Brand: Quickfit HP3K
Only null left
Add to basket
Add to basket
Udskiftningsnøgler til stophane
Fås i 3 mm og 6 mm borestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Stophane nøgle
Plug Bore 3 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) HP Rotaflo™ stophane