Få mere at vide
HP Rotaflo™, Stophane Reservedele - Udskiftningsnøgler
Artikelnummer. 12018743
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Pakningsstørrelse
12018743 6 mm Pakke med 2
10719555 3 mm Pakke med 2
12028743 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12018743 Leverandør Quickfit Leverandørnr. HP6K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.20 DKK
    866.46 DKK / Pakke med 2
    Spare 92.74 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Udskiftningsnøgler til stophane
Fås i 3 mm og 6 mm borestørrelser
Tekniske data
Type Stophane nøgle
Plug Bore 6 mm
Til brug med (udstyr) HP Rotaflo™ stophane