Få mere at vide
HP Rotaflo™, Stophane Reservedele - Udskiftningsnøgler
Artikelnummer. 10719555
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore unitSize
10719555 3 mm Pakke med 2
12028743 10 mm Hver
12018743 6 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719555 Leverandør Quickfit Leverandørnr. HP3K
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsnøgler til stophane
Fås i 3 mm og 6 mm borestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane nøgle
Plug Bore 3 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) HP Rotaflo™ stophane