Få mere at vide
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital kogeplade
Artikelnummer. p-200003966
Kropsmateriale:
Blåt pulverlakeret metal
Ultraviolet pulverlakeret metal
Artikelnummer. 16381786
Brand: Cole-Parmer™ 0480649
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HP-400 Series Premium Digital kogeplade giver nøjagtig opvarmning med en avanceret kontrolalgoritme.
  • Fuldfarve TFT-skærm viser indstillede og faktiske temperaturer samtidigt.
  • Pt100 temperatursonde giver prøvetemperaturkontrol.
  • Opret nemt enkelt- og flertrinsprogrammer for at spare tid.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C.
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt.
  • Ideel til daglig brug af videnskabelige fagfolk og studerende Cole-Parmer digitale kogeplader giver dig mulighed for præcist at indstille temperaturen med LED-displayet.
  • Et varmt advarselslys beskytter dig mod utilsigtede forbrændinger; den blinker, når overfladetemperaturen er over 50 °C og forbliver tændt, selvom enheden er slukket eller taget ud af stikkontakten.
  • Det enkle kropsdesign gør, at spild let kan afledes fra brugeren.
  • Front kontrolpanel modstår spild, og glasset er kemisk hærdet for ekstra modstandsdygtighed.
  • Derudover har enheder BioCote™ antimikrobiel beskyttelse, som reducerer tilstedeværelsen af lugt og pletter, der forårsager mikrober såsom bakterier, skimmelsvamp og svampe på produktoverfladen med op til 99,99 %.
  • Premium interface-modeller tilbyder en fuldfarve 4 tommer. TFT-skærm som samtidigt viser målindstillinger og den faktiske temperatur på pladens overflade.
  • En avanceret kontrolalgoritme måler automatisk temperaturstigningshastigheden for at bedømme prøvernes kapacitet og art og optimerer derefter opvarmningshastigheden.
  • En hørbar alarm lyder, når den indstillede temperatur er nået.
  • Individuelle temperaturprofiler kan oprettes, tilføjes og gemmes på enheden, hvilket giver mulighed for hurtig opsætning af komplicerede eksperimentelle procedurer.
  • Indbygget tilslutning gør det muligt for enheden at blive opdateret i marken, når nye firmwareversioner er tilgængelige.
  • For nøjagtig prøvetemperaturkontrol til inde± °1 C, tilslut den PTFE-belagte temperatursonde (medfølger) på bagsiden af enheden.
Tekniske data
Kropsmateriale Blåt pulverlakeret metal
Topplademateriale Aluminium
Controller type Digital
Størrelse 6 x 6 tommer.
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Dybde (engelsk) 11,75 tommer.
Dybde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 9.3 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Watt 700 W
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderer Strømledning med stik, PTFE-belagt temperatursonde
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Farve Blue