Beskrivelse
- Fuldfarve TFT-skærm viser indstillede og faktiske temperaturer samtidigt.
- Pt100 temperatursonde giver prøvetemperaturkontrol.
- Opret nemt enkelt- og flertrinsprogrammer for at spare tid.
- Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C.
- Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier.
- BioCote™ antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt.
- Ideel til daglig brug af videnskabelige fagfolk og studerende Cole-Parmer digitale kogeplader giver dig mulighed for præcist at indstille temperaturen med LED-displayet.
- Et varmt advarselslys beskytter dig mod utilsigtede forbrændinger; den blinker, når overfladetemperaturen er over 50 °C og forbliver tændt, selvom enheden er slukket eller taget ud af stikkontakten.
- Det enkle kropsdesign gør, at spild let kan afledes fra brugeren.
- Front kontrolpanel modstår spild, og glasset er kemisk hærdet for ekstra modstandsdygtighed.
- Derudover har enheder BioCote™ antimikrobiel beskyttelse, som reducerer tilstedeværelsen af lugt og pletter, der forårsager mikrober såsom bakterier, skimmelsvamp og svampe på produktoverfladen med op til 99,99 %.
- Premium interface-modeller tilbyder en fuldfarve 4 tommer. TFT-skærm som samtidigt viser målindstillinger og den faktiske temperatur på pladens overflade.
- En avanceret kontrolalgoritme måler automatisk temperaturstigningshastigheden for at bedømme prøvernes kapacitet og art og optimerer derefter opvarmningshastigheden.
- En hørbar alarm lyder, når den indstillede temperatur er nået.
- Individuelle temperaturprofiler kan oprettes, tilføjes og gemmes på enheden, hvilket giver mulighed for hurtig opsætning af komplicerede eksperimentelle procedurer.
- Indbygget tilslutning gør det muligt for enheden at blive opdateret i marken, når nye firmwareversioner er tilgængelige.
- For nøjagtig prøvetemperaturkontrol til inde± °1 C, tilslut den PTFE-belagte temperatursonde (medfølger) på bagsiden af enheden.
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Blåt pulverlakeret metal |
| Topplademateriale | Aluminium |
| Controller type | Digital |
| Størrelse | 6 x 6 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Stuetemperatur til 325 °C |
| Dybde (engelsk) | 11,75 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 30 cm |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Længde (engelsk) | 11.813 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 7 tommer |
| Vis mere |