Få mere at vide
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital kogeplade
Artikelnummer. 16351796
Skift visning
Kropsmateriale:
Blåt pulverlakeret metal
Ultraviolet pulverlakeret metal
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kropsmateriale
16351796 Ultraviolet pulverlakeret metal
16381786 Blåt pulverlakeret metal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16351796 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480651
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
HP-400 Series Premium Digital kogeplade giver nøjagtig opvarmning med en avanceret kontrolalgoritme.
  • Fuldfarve TFT-skærm viser indstillede og faktiske temperaturer samtidigt.
  • Pt100 temperatursonde giver prøvetemperaturkontrol.
  • Opret nemt enkelt- og flertrinsprogrammer for at spare tid.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C.
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt.
  • Ideel til daglig brug af videnskabelige fagfolk og studerende Cole-Parmer digitale kogeplader giver dig mulighed for præcist at indstille temperaturen med LED-displayet.
  • Et varmt advarselslys beskytter dig mod utilsigtede forbrændinger; den blinker, når overfladetemperaturen er over 50 °C og forbliver tændt, selvom enheden er slukket eller taget ud af stikkontakten.
  • Det enkle kropsdesign gør, at spild let kan afledes fra brugeren.
  • Front kontrolpanel modstår spild, og glasset er kemisk hærdet for ekstra modstandsdygtighed.
  • Derudover har enheder BioCote™ antimikrobiel beskyttelse, som reducerer tilstedeværelsen af lugt og pletter, der forårsager mikrober såsom bakterier, skimmelsvamp og svampe på produktoverfladen med op til 99,99 %.
  • Premium interface-modeller tilbyder en fuldfarve 4 tommer. TFT-skærm som samtidigt viser målindstillinger og den faktiske temperatur på pladens overflade.
  • En avanceret kontrolalgoritme måler automatisk temperaturstigningshastigheden for at bedømme prøvernes kapacitet og art og optimerer derefter opvarmningshastigheden.
  • En hørbar alarm lyder, når den indstillede temperatur er nået.
  • Individuelle temperaturprofiler kan oprettes, tilføjes og gemmes på enheden, hvilket giver mulighed for hurtig opsætning af komplicerede eksperimentelle procedurer.
  • Indbygget tilslutning gør det muligt for enheden at blive opdateret i marken, når nye firmwareversioner er tilgængelige.
  • For nøjagtig prøvetemperaturkontrol til inde± °1 C, tilslut den PTFE-belagte temperatursonde (medfølger) på bagsiden af enheden.
Tekniske data
Kropsmateriale Ultraviolet pulverlakeret metal
Topplademateriale Aluminium
Controller type Digital
Størrelse 6 x 6 tommer.
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Dybde (engelsk) 11,75 tommer.
Dybde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 9.3 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Watt 700 W
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderer Strømledning med stik, PTFE-belagt temperatursonde
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade