Få mere at vide
Cole-Parmer™ HP-200-serien infrarød kogeplade med stor kapacitet
Artikelnummer. 17712539
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
37,5 x 31 x 12 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17712539 37,5 x 31 x 12 cm
1 options
Artikelnummer. 17712539 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8835.00 DKK
    8173.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 661.59 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Opvarm vandet til kogepunktet 30 % hurtigere end en konventionel kogeplade med denne infrarøde kogeplade.
  • Effektiv infrarød varmeovn sparer tid og energi
  • Blinkende lys advarer, når toppladen er varm
  • Har en effektiv 900 W infrarød varmeovn, der kan koge 1 L vand over 30 % hurtigere end en konventionel 1200 W keramisk kogeplade
  • Kemikaliebestandig, keramisk topplade har 14 cm (5,5 tommer) diameter opvarmningsområde, der forbliver køligt rundt om kanterne for at forhindre utilsigtede forbrændinger
  • 'Varmt' advarselslampe blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C og fungerer, selv når kogeplade er slukket
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C til 450 °C
Stiktype EU/USA
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE, UKCA
garanti 3 år
Vise Analog
Dimensioner (L x B x H) 37,5 x 31 x 12 cm