Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital kogeplade med stor kapacitet i HP-200-serien
Artikelnummer. p-7227790
Dimensioner (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Keramisk
Størrelse:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C til 300 °C
0 °C til 375 °C
50 °C til 450 °C
Artikelnummer. 17742529
Brand: Cole-Parmer™ 0480766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kogeplader med stor kapacitet og digital mikroprocessorstyring for høj præstation.
  • Nøjagtig digital indstilling og kontrol af pladetemperatur
  • Blinkende lys advarer, når toppladen er varm, for yderligere sikkerhed
  • Trykknapper og drejeknap for hurtige temperaturændringer og enkel kontrol
  • Mikroprocessorstyring giver mulighed for nøjagtig overvågning af pladetemperaturen
  • Huset er formet til at give stabilitet og afbøje spild væk fra brugeren
  • 'Varmt' advarselslys blinker, når pladetemperaturen er over 50°C
  • Uafhængigt sikkerhedskredsløb beskytter mod overophedning, og interne elektroniske komponenter er beskyttet mod korrosion
  • Kan rumme flere kar, en stor beholder eller endda objektglas
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 50 °C til 450 °C
Stiktype STORBRITANNIEN, EU
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE, UKCA
garanti 3 år
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 37,5 x 31 x 10,5 cm