Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital kogeplade med stor kapacitet i HP-200-serien
Artikelnummer. 17792529
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Keramisk
Størrelse:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C til 300 °C
0 °C til 375 °C
50 °C til 450 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Topplademateriale Størrelse Temperatur (metrisk)
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Aluminiumslegering 30 x 30 cm 0 °C til 300 °C
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm Keramisk 30 x 30 cm 50 °C til 450 °C
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm Keramisk 30 x 50 cm 0 °C til 375 °C
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Aluminiumslegering 30 x 50 cm 0 °C til 300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17792529 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480780
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kogeplader med stor kapacitet og digital mikroprocessorstyring for høj præstation.
  • Nøjagtig digital indstilling og kontrol af pladetemperatur
  • Blinkende lys advarer, når toppladen er varm, for yderligere sikkerhed
  • Trykknapper og drejeknap for hurtige temperaturændringer og enkel kontrol
  • Mikroprocessorstyring giver mulighed for nøjagtig overvågning af pladetemperaturen
  • Huset er formet til at give stabilitet og afbøje spild væk fra brugeren
  • 'Varmt' advarselslys blinker, når pladetemperaturen er over 50°C
  • Uafhængigt sikkerhedskredsløb beskytter mod overophedning, og interne elektroniske komponenter er beskyttet mod korrosion
  • Kan rumme flere kar, en stor beholder eller endda objektglas
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C til 300 °C
Stiktype EU, STORBRITANNIEN
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE, UKCA
garanti 3 år
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 37,5 x 31 x 12,5 cm