Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digital kogeplade med stor kapacitet i HP-200-serien
Description
- Nøjagtig digital indstilling og kontrol af pladetemperatur
- Blinkende lys advarer, når toppladen er varm, for yderligere sikkerhed
- Trykknapper og drejeknap for hurtige temperaturændringer og enkel kontrol
- Mikroprocessorstyring giver mulighed for nøjagtig overvågning af pladetemperaturen
- Huset er formet til at give stabilitet og afbøje spild væk fra brugeren
- 'Varmt' advarselslys blinker, når pladetemperaturen er over 50°C
- Uafhængigt sikkerhedskredsløb beskytter mod overophedning, og interne elektroniske komponenter er beskyttet mod korrosion
- Kan rumme flere kar, en stor beholder eller endda objektglas
Specifications
Specifications
| Topplademateriale | Keramisk |
| Størrelse | 30 x 30 cm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 450 °C |
| Stiktype | STORBRITANNIEN, EU |
| Antal stillinger | 1 |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA |
| garanti | 3 år |
| Show More |