Få mere at vide
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Artikelnummer. p-7227610 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17791299 20 μL
17639876 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17791299 Leverandør Proteintech Leverandørnr. CL4886711220UL
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Tekniske data
Antigen HOXA7
Applikationer Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A7H6
Koncentration 1000 ug/mL
Konjugeret CoraLite 488
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genadgangsnr. BC148692
Gensymboler HOXA7
Værtsarter Mouse
Immunogen HOXA7 fusion protein Ag19025
Oprensningsmetode Protein G purification
Mængde 20 μL
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3204
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one