Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. p-8000699
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Længde (metrisk):
88 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12841388
Brand: Logistik™ 441YHV6WH100C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder to nederste lommer. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter har en omslagsstil studs foran for ekstra frontal beskyttelse.
  • Laboratoriefrakke i Howie stil
  • Strikkede manchetter
  • Hvid
  • To nederste lommer
  • Wrapover stil stud fastgjort foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Hvid
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 101,6 til 104,14 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld