Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Beskrivelse
Indeholder to nederste lommer. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter har en omslagsstil studs foran for ekstra frontal beskyttelse.
- Laboratoriefrakke i Howie stil
- Strikkede manchetter
- Hvid
- To nederste lommer
- Wrapover stil stud fastgjort foran
- Polyester/bomuld
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Bomuld, Polyester |
| Farve | Hvid |
| Manchet stil | Strik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |