Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. 12841388
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Længde (metrisk):
88 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12841388 Medium 100 cm -
12821388 X-Small 88 cm Hver
12851388 Lille 100 cm Hver
12348647 Større 100 cm Hver
12861388 X-Large 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12841388 Leverandør Logistik™ Leverandørnr. 441YHV6WH100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1289.81 DKK
    371.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 918.05 DKK
    71% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Indeholder to nederste lommer. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter har en omslagsstil studs foran for ekstra frontal beskyttelse.
  • Laboratoriefrakke i Howie stil
  • Strikkede manchetter
  • Hvid
  • To nederste lommer
  • Wrapover stil stud fastgjort foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Hvid
Manchet stil Strik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 101,6 til 104,14 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld