Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Længde (metrisk):
88 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder to nederste lommer. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter har en omslagsstil studs foran for ekstra frontal beskyttelse.
- Howie style laboratory coat
- Knitted cuffs
- White
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | X-Small |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyester, Cotton |
| Farve | White |
| Manchet stil | Knit |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |