Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvid laboratoriefrakke med strikkede manchetter
Artikelnummer. p-8000698
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
127 til 132,08 cm
137,16 til 142,24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12801388
Brand: Logistik™ 441YHV6WH132C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at overholde Howie-rapportens retningslinjer, sidelukning med fire lag stof foran for ekstra beskyttelse mod mindre kemiske sprøjt. Logistik™ Howie-Style Unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter er en mulighed af høj kvalitet til beskyttelse i laboratoriet.
  • Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
  • Med to nederste lommer og wrapover-stil
  • Stud fast foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Hvid
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 137,16 til 142,24 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 132 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld