Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex hvid laboratoriefrakke med strikkede manchetter
Artikelnummer. 12801388
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
127 til 132,08 cm
137,16 til 142,24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Pakningsstørrelse
12801388 3X-Large 137,16 til 142,24 cm Hver
12338647 2X-stor 127 til 132,08 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12801388 Leverandør Logistik™ Leverandørnr. 441YHV6WH132C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1289.81 DKK
    371.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 918.05 DKK
    71% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet til at overholde Howie-rapportens retningslinjer, sidelukning med fire lag stof foran for ekstra beskyttelse mod mindre kemiske sprøjt. Logistik™ Howie-Style Unisex hvide laboratoriefrakker med strikkede manchetter er en mulighed af høj kvalitet til beskyttelse i laboratoriet.
  • Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
  • Med to nederste lommer og wrapover-stil
  • Stud fast foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Hvid
Manchet stil Strik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 137,16 til 142,24 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 132 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld