Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. p-8000694
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Længde (metrisk):
100 cm
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116.84 to 121.92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12831358
Brand: Logistik™ 441YHT3BS124C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
  • Med strikkede manchetter
  • Fås i fire farver
  • To nederste lommer
  • Wrapover stil nitter fast foran
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Lyseblå
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 127 til 132,08 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld