Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Længde (metrisk):
100 cm
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116.84 to 121.92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
- With knitted cuffs
- Available in four colors
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Cotton, Polyester |
| Farve | Light Blue |
| Manchet stil | Knit |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |