Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. 12871358
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Længde (metrisk):
100 cm
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116.84 to 121.92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (metrisk) Størrelse (metrisk) bryst unitSize
12871358 Lille 100 cm 91,44 til 96,52 cm Hver
12831358 2X-stor 100 cm 127 til 132,08 cm Hver
12851358 Større 100 cm 106,68 til 111,76 cm Hver
12861358 Medium 100 cm 101,6 til 104,14 cm Hver
12881358 X-Large 100 cm 116.84 to 121.92 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12871358 Leverandør Logistik™ Leverandørnr. 441YHT3BS92CM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
  • Med strikkede manchetter
  • Fås i fire farver
  • To nederste lommer
  • Wrapover stil nitter fast foran
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Lyseblå
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 91,44 til 96,52 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld