Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Beskrivelse
Fremstillet i slidstærkt polybomuld. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex lyseblå laboratoriefrakker har strikkede manchetter.
- Med strikkede manchetter
- Fås i fire farver
- To nederste lommer
- Wrapover stil nitter fast foran
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Bomuld, Polyester |
| Farve | Lyseblå |
| Manchet stil | Strik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |