Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. p-8000693
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12851348
Brand: Logistik™ 441YHV6BG92CM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at overholde Howie-rapportens retningslinjer, sidelukning med fire lag stof foran for ekstra beskyttelse mod mindre kemiske sprøjt. Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter er en mulighed af høj kvalitet til beskyttelse i laboratoriet.
  • Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
  • Med to nederste lommer og wrapover-stil
  • Stud fast foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Flaske Grøn
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 91,44 til 96,52 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld