Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Artikelnummer. 12851348
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
missing translation for 'unitSize'
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst unitSize
12851348 Lille 91,44 til 96,52 cm Hver
12328647 Medium 101,6 til 104,14 cm Hver
12831348 Større 106,68 til 111,76 cm Hver
12861348 X-Large 116,84 til 121,92 cm Hver
12811348 2X-stor 127 til 132,08 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 12851348 missing translation for 'mfr' Logistik™ missing translation for 'supplierNo' 441YHV6BG92CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1289.81 DKK
    371.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 918.05 DKK
    71% Slukket
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Add to basket
Add to basket
Designet til at overholde Howie-rapportens retningslinjer, sidelukning med fire lag stof foran for ekstra beskyttelse mod mindre kemiske sprøjt. Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter er en mulighed af høj kvalitet til beskyttelse i laboratoriet.
  • Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
  • Med to nederste lommer og wrapover-stil
  • Stud fast foran
  • Polyester/bomuld
  • Ikke CE-mærket
Specifications
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Bomuld, Polyester
Farve Flaske Grøn
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Stil Howie
Antal lommer 2
Krave type Rund
Størrelse (metrisk) bryst 91,44 til 96,52 cm
Inkluderer Med to nederste lommer og wrap over stil nitter foran
Længde (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, Bomuld