Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
127 til 132,08 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
- Med to nederste lommer og wrapover-stil
- Stud fast foran
- Polyester/bomuld
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Bomuld, Polyester |
| Farve | Flaske Grøn |
| Manchet stil | Strikke |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |