Få mere at vide
Logistik™ Howie-stil unisex flaskegrønne laboratoriefrakker med strikkede manchetter
Beskrivelse
- Laboratoriefrakke i Howie-stil af høj kvalitet med strikkede manchetter
- Med to nederste lommer og wrapover-stil
- Stud fast foran
- Polyester/bomuld
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Bomuld, Polyester |
| Farve | Flaske Grøn |
| Manchet stil | Strik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 2 |
| Vis mere |