Få mere at vide
Logistik™ Howie-Style 100% Cotton Protective Clothing Laboratory Coats
Størrelse:
Small
Medium
Large
Størrelse (metrisk) bryst:
92 cm
100 cm
108 cm
Størrelse (engelsk) Bryst:
36.2 in.
39.4 in.
42.5 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Two, waist high, open patch pockets
- One extra deep pocket with flap stud
- Panelled back with side vents for ease of movement
- Stud fastening at wrist
- All studs are made from stainless steel
- Available in four unisex sizes and in a choice of polyester cotton or 100% cotton
- Not CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Lab Coat |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Carbon |
| Farve | White |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Howie |
| Antal lommer | 3 |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 39.4 in. |
| Vis mere |