Få mere at vide
Honeywell™ Howard Leight Sync™ Hi-Vis Digital AM/FM Radio høreværn
:
Grøn, SNR 29 dB
Beskrivelse
- FM-bånd mellem 87,5 og 108 MHz
- AM-bånd mellem 520 og 1710 kHz
- Lyse grønne ørekopper for høj synlighed og kontrast i svag belysning
- Eksklusivt reflekterende pandebånd
- LCD display
- 10 forudindstillede stationer
- 82 dBA maksimal lydstyrke (baseret på input på 120 mV)
- Volume hukommelse
- Udvendigt batterirum med glidelåg
- Kræver 2 x AA batterier
- Ideel til de fleste støjende miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn, sort |
| Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE: 2, QA ISO 9001/2000, EF-attest: CAB-24661 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 29 dB |
| Stil | Over-hovedet |
| Inkluderer | Inkluderer automatisk sluk-funktion, lydindgangsstik. Kræver 2 x AA batterier |