Få mere at vide
Howard Leight™ Bilsom™ 303L engangs øreprop genopfyldning
Artikelnummer. 11847030
Skift visning
Mængde:
200/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11847030 200/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11847030 Leverandør Honeywell Safety Products Leverandørnr. 1006186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.72 DKK
    330.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 234.69 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Bæres mere behageligt end andre skum ørepropper over længere perioder. Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303L engangs ørepropper er ideelle til miljøer med medium til høj støj.
  • Polyurethanskum udvider sig blidt i øregangen, hvilket resulterer i mindre ekspansionstryk
  • Glat, smudsafvisende hud forhindrer opbygning af snavs
  • Tilspidset kugleformet design er nemmere at rulle ned og indsætte, tilpasser sig mere jævnt til øregangen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Certificeringer/compliance EN 352-2: 2002, ISO 9001/2000
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) For arbejdere, der har brug for undertrykkelse af høje lyde
Mængde 200/Pk.
Stikform Kugle
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyurethan