Få mere at vide
Abnova™ HotTaq DNA-polymerase
Artikelnummer. p-7192989
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 16002555
Brand: Abnova™ D0011.2500Units
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HotTaq DNA-polymerase katalyserer 5'-3'-syntese af DNA.
  • Det er bevist, at enzymet ikke har 3′ - 5 exonuklease ′aktivitet.
  • Før det første PCR-trin skal HotTaq DNA-polymerasen aktiveres ved 15 minutters inkubation ved 95-97 °C.
Tekniske data
Koncentration 10 enheder/μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring
Mængde 2500 enheder
Til brug med (applikation) Standard PCR
Opbevaringsbuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol