Få mere at vide
Abnova™ HotTaq DNA-polymerase
Artikelnummer. 16002555
Skift visning
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16002555 2500 enheder 2500 enheder
16012555 500 U 500 enheder
16092545 1000 enheder 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16002555 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0011.2500Units
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7545.00 DKK
    7247.78 DKK / Pakke med 2500
    Spare 297.22 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
HotTaq DNA-polymerase katalyserer 5'-3'-syntese af DNA.
  • Det er bevist, at enzymet ikke har 3′ - 5 exonuklease ′aktivitet.
  • Før det første PCR-trin skal HotTaq DNA-polymerasen aktiveres ved 15 minutters inkubation ved 95-97 °C.
Tekniske data
Koncentration 10 U/μl
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring
Mængde 2500 enheder
Til brug med (applikation) Standard PCR
Opbevaringsbuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol