Få mere at vide
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Artikelnummer. 15292559 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produktlinje:
HotStart Micro 50 strimler
Varmstartsmikro 50 Bulk
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 480
Artikelnummer. 15292559
Brand: Thermo Scientific™ 6210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
  • Bead is stable at room temperature
  • Assures synchronous reaction startup
  • PCR product can remain in tube for later analysis
  • Hinged caps provide snug seal
  • Presterilized; RNase- and DNase-free
Recommended for: Complex DNA or cDNA, very low copy number targets, more than 30 thermal cycles, multiple PCR or RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers
Produktlinje HotStart Micro 50 strimler
Sterilitet Sterile
Lukketype Flat Cap
Reaktionsvolumen 25 to 50 μL
Produkttype Strips