Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kogepladeomrører, 100 °C til 450 C, °Keramik
Artikelnummer. 11796098 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Antal stillinger:
5
9
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger unitSize
11796098 5 Hver
11706108 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11796098 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5145076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 100 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 12 x 12 tommer, Maks. Prøvebelastning: 40 lb.
  • Unik U-formet magnet holder rørestangen tæt
  • Betjeningsknapperne på frontpanelet er placeret for at forhindre dig i at røre ved kogepladen
  • Korrosionsbestandig keramisk konstruktion
  • Trinløs hastighedskontrol giver jævn omrøring til 1500 rpm
  • Disse flerpositions-omrørere tilbyder mere alsidighed end single-position-omrørere
  • Fås med op til ni omrøringspositioner
  • Inkluderer 6 fods ledning og stik
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Inkluderer 6 fod Ledning med stik
Kropsmateriale Keramisk
Længde (engelsk) 17,5''
Størrelse 12 x 12 tommer.
Højde (metrisk) 11.43 cm
Temperatur (metrisk) 100 °C til 450 °C
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Strømstyrke 8 A
Længde (metrisk) 44.45 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 18 kg
Antal stillinger 5
Maks. Beholderstørrelse 0.8 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min