Få mere at vide
Gestigkeit Harry Kogeplade med Performance Control og Termostatic Controller
Dimensioner (L x B x H):
358 x 358 x 170 mm
592 x 442 x 170 mm
Temperatur (metrisk):
130 °C til 370 °C
30 °C til 110 °C
50 °C til 300 °C
Vægt (metrisk):
13 kg
26 kg
Spænding:
230 V
400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektriske kogeplader med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion for kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering.
- På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
- Asbestfri isolering. Huset er konstrueret af højkvalitets rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er yderligere sprayet i orange.
- Fire justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m. lang, 230 Volt/ 3200 Watt med Schuko stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Anodiseret aluminium |
| Temperatur (metrisk) | 30 °C til 110 °C |
| Vægt (metrisk) | 13 kg |
| Watt | 1150 W |
| Inkluderer | Performance Control og termostatisk controller |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| Dimensioner (L x B x H) | 358 x 358 x 170 mm |