Få mere at vide
Gestigkeit Harry Kogeplade med Performance Control og Termostatic Controller
Dimensioner (L x B x H):
458 x 308 x 170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektriske kogeplader med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring.
- Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne.
- kogeplade i aluminiumslegering.
- På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
- Asbestfri isolering.
- Huset er konstrueret af højkvalitets rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er yderligere sprayet i orange.
- Fire justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet.
- Tilslutningskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3200 Watt med Schuko stik
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Temperatur (metrisk) | 130 °C til 370 °C |
| Vægt (metrisk) | 14 kg |
| Watt | 2400 W |
| Inkluderer | Termostatisk regulator |
| Spænding | 230 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 458 x 308 x 170 mm |