Få mere at vide
Gestigkeit Harry Kogeplade med Performance Control
Dimensioner (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Watt:
1800 W
2850 W
4000 W
Vægt (metrisk):
10 kg
18 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektriske kogeplader med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion for kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering.
- På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
- Asbestfri isolering. Huset er konstrueret af højkvalitets rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er yderligere sprayet i orange.
- Fire justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m. lang, 230 Volt/ 3200 Watt med Schuko stik.
Specifications
Specifications
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Temperatur (metrisk) | Op til 370 °C |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Længde (metrisk) | 364 mm |
| Vægt (metrisk) | 18 kg |
| Bredde (metrisk) | 514 mm |
| Watt | 2850 W |
| Inkluderer | Ydeevnekontrol |
| Spænding | 230 V |
| Show More |