Få mere at vide
Gestigkeit Harry Kogeplade med Performance Control
Artikelnummer. 10036121
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Watt:
1800 W
2850 W
4000 W
Vægt (metrisk):
10 kg
18 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Watt Vægt (metrisk) unitSize
10036121 442 x 592 x 170 mm 4000 W 25 kg Hver
10212731 312 x 312 x 170 mm 1800 W 10 kg Hver
10529131 364 x 514 x 170 mm 2850 W 18 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036121 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. HD3400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kogeplader med Performance Control er robuste og meget holdbare i non-stop drift.
  • Elektriske kogeplader med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion for kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering.
  • På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
  • Asbestfri isolering. Huset er konstrueret af højkvalitets rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er yderligere sprayet i orange.
  • Fire justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m. lang, 230 Volt/ 3200 Watt med Schuko stik.
Tekniske data
Kropsmateriale Rustfrit stål
Topplademateriale Aluminiumslegering
Temperatur (metrisk) 370 °C
Højde (metrisk) 170 mm
Længde (metrisk) 442 mm
Vægt (metrisk) 25 kg
Bredde (metrisk) 592 mm
Watt 4000 W
Inkluderer Ydeevnekontrol
Type Varmeplade
Dimensioner (L x B x H) 442 x 592 x 170 mm