Beskrivelse
- Fast sikkerhedskredsløb på 550 °C
- Hot Top-indikator - advarsel om varm overflade for at forhindre forbrændinger
- Præcis temperaturindstilling via digitalt display (LED)
- Bøsning iht. DIN 12878 til tilslutning af et kontakttermometer, f.eks. ETS-D5, muliggør præcis temperaturstyring
- Digital visning af fejlkode
- Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Temperatur (engelsk) | 122 °F til 932 °F |
| Størrelse | 10 x 10 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Dybde (metrisk) | 330 mm |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (engelsk) | 13,25 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 11,75 tommer. |
| Højde (metrisk) | 10.16 cm |
| Længde (metrisk) | 33.655 cm |
| Vis mere |