Få mere at vide
Kartell™ Red Hot Grip
Artikelnummer. 10216531
Skift visning
Til brug med (applikation):
Varm og kold håndtering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10216531 Varm og kold håndtering Hver
1 options
Artikelnummer. 10216531 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0391500
På lager
Kartell™ Red Hot Grib giver beskyttelse, når du arbejder med varme og kolde temperaturer.
  • Til beskyttelse mod varme beholdere op til 260 °C
  • Til beskyttelse mod kolde beholdere ned til -57 °C
  • Indvendig reliefoverflade
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Silicium
Til brug med (applikation) Varm og kold håndtering