Få mere at vide
Testo™ 425 Compact Thermal Anemometer
Højde (metrisk):
182 mm
Beskrivelse
- Temperature and flow measurement as well as volumetric flow calculation
- Permanently attached extendible telescopic probe maximum length 820mm, diameter 7.5mm
- With single and multi-point averaging
- Hold function, display of min/max value, Auto-off function
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hot Wire Anemometer |
| Højde (metrisk) | 182 mm |
| Længde (metrisk) | 64 mm |
| Temperatur (metrisk) | 20°C to 50°C |
| Vægt (metrisk) | 285 g |