Få mere at vide
Brady™ Etiket til indikering af varm temperatur
Artikelnummer. 17297136 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Permanent akryl
Artikelnummer. Klæbende type
17297136 Permanent akryl
1 options
Artikelnummer. 17297136 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 195844
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Temperaturindikatorer er en omkostningseffektiv løsning til temperaturkontrol under vedligeholdelse eller til fejlfinding under forskning og udvikling.
  • Lav profil giver mulighed for påføring på komponenter, på industrielle og husholdningsapplikationer såsom elektriske pumper, roterende udstyr, bremser og køleskabe, i kolde kæder og varme rum eller i områder, hvor måling af temperatur bliver vanskelig eller upraktisk
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort, Rød
Materiale Polyester (B-7518)
Diameter (metrisk) 37.08 mm
Alternativt varenummer TIL-12-50C-DIA