Beskrivelse
- Primersekvestrering blokerer effektivt mere end 99 % af polymeraseaktiviteten under opsætning og minimerer effektivt enhver uspecifik priming eller primer-dimer dannelse
- Rekombinant aktivatorprotein undgår risikoen for kontaminering fra en pattedyrskilde forbundet med hotstart-antistoffer
- Hurtig varmstartaktivering bevarer prøvens integritet ved at undgå omfattende forcykling af varmebehandling
- Ready-To-Go-fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
- Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1,75 enheder rekombinant PuReTaq DNA-polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA og reaktionsbuffer. Omgivelsestemperatur i pose med tørremiddel |
| Oversigt | Præformuleret og prædispenseret, frysetørret PCR-reagensblanding inklusive højkvalitets PuReTaq DNA-polymerase og et hot-start aktivatorprotein for øget specificitet og reproducerbarhed af PCR-amplifikationer. |
| Format | Rør |
| Produkttype | illustra Hot Start Mix RTG |
| Mængde | 480 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Antal reaktioner | 480 |
| Volumen | 200 μL |